Tisk…
1,3-Diiodobicyclo[1.1.1]pentane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR312447-1G OR312447-250MG OR312447-100MG
APOSOR312447-1GEA 24600 CZK
APOSOR312447-1G APOSOR312447-250MG APOSOR312447-100MG
1,3-Diiodobicyclo[1.1.1]pentane
1,3-Diiodobicyclo[1.1.1]pentane
Vzorec: C₅H₆I₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29037325
CAS číslo: 105542-98-1