Tisk…
tert-Butyl (3-ethynylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)carbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR312442-250MG OR312442-100MG
APOSOR312442-250MGEA 45630 CZK
APOSOR312442-250MG APOSOR312442-100MG
tert-Butyl (3-ethynylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (3-ethynylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)carbamate
Vzorec: C₁₂H₁₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27987299
CAS číslo: 1638761-54-2