Tisk…
3-(tert-Butoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR312440-250MG
APOSOR312440-250MGEA 7710 CZK
APOSOR312440-250MG
3-(tert-Butoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-(tert-Butoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₆O₄
MW: 212,242 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27987015
CAS číslo: 1638765-30-6