Tisk…
tert-Butyl [3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pent-1-yl]carbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR312434-100MG OR312434-1G OR312434-250MG
APOSOR312434-100MGEA 4570 CZK
APOSOR312434-100MG APOSOR312434-1G APOSOR312434-250MG
tert-Butyl [3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pent-1-yl]carbamate
tert-Butyl [3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pent-1-yl]carbamate
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27987007
CAS číslo: 1638765-26-0