Tisk…
3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR312432-250MG OR312432-100MG
APOSOR312432-250MGEA 43640 CZK
APOSOR312432-250MG APOSOR312432-100MG
3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine 95%
3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine
Vzorec: C₁₁H₁₂BrN
MW: 238,124 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29037323
CAS číslo: 1935352-56-9