Tisk…
3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR312431-250MG OR312431-100MG
APOSOR312431-250MGEA 0 CZK
APOSOR312431-250MG APOSOR312431-100MG
3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 95%
3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁BrO₂
MW: 267.119 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD29037322
CAS číslo: 1980054-39-4