Tisk…
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-ylhydrazine dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR312411-1G OR312411-250MG OR312411-100MG
APOSOR312411-1GEA 30220 CZK
APOSOR312411-1G APOSOR312411-250MG APOSOR312411-100MG
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-ylhydrazine dihydrochloride
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-ylhydrazine dihydrochloride
Vzorec: C₅H₁₀N₂·2ClH
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD27996126
CAS číslo: 1403746-38-2