Tisk…
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR312398-250MG OR312398-1G
APOSOR312398-250MGEA 14220 CZK
APOSOR312398-250MG APOSOR312398-1G
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
Vzorec: C₁₁H₁₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27996112
CAS číslo: 1823939-03-2