Tisk…
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR312395-250MG OR312395-100MG
APOSOR312395-250MGEA 22290 CZK
APOSOR312395-250MG APOSOR312395-100MG
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188,222 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD27996109
CAS číslo: 1823331-06-1