Tisk…
3-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR312393-1G OR312393-250MG
APOSOR312393-1GEA 68440 CZK
APOSOR312393-1G APOSOR312393-250MG
3-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
3-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline
Vzorec: C₁₁H₁₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27996107
CAS číslo: 1823935-84-7