Tisk…
Methyl 3-acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR312386-1G OR312386-250MG
APOSOR312386-1GEA 31350 CZK
APOSOR312386-1G APOSOR312386-250MG
Methyl 3-acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Methyl 3-acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24696091
CAS číslo: 131515-42-9