Tisk…
tert-Butyl 7-oxo-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR312382-1G OR312382-5G
APOSOR312382-1GEA 1780 CZK
APOSOR312382-1G APOSOR312382-5G
tert-Butyl 7-oxo-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
tert-Butyl 7-oxo-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₇NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23105989
CAS číslo: 1408075-90-0