Tisk…
5-Oxa-2,8-diazaspiro[3.5]nonane, N2-BOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 5-oxa-2,8-diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
OR312336-1G OR312336-250MG
APOSOR312336-1GEA 27540 CZK
APOSOR312336-1G APOSOR312336-250MG
5-Oxa-2,8-diazaspiro[3.5]nonane, N2-BOC protected
5-Oxa-2,8-diazaspiro[3.5]nonane, N2-BOC protected
Vzorec: C₁₁H₂₀N₂O₃
MW: 228.288 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD14581202
CAS číslo: 1251011-05-8