Tisk…
N,N,N',N'-Tetrakis(4-aminophenyl)-1,4-phenylenediamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR3123-25G OR3123-5G
APOSOR3123-25GEA 4370 CZK
APOSOR3123-25G APOSOR3123-5G
N,N,N',N'-Tetrakis(4-aminophenyl)-1,4-phenylenediamine 95%
N,N,N',N'-Tetrakis(4-aminophenyl)-1,4-phenylenediamine
Vzorec: C₃₀H₂₈N₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06657652
CAS číslo: 3283-07-6