Tisk…
4-Azaspiro[2.4]heptane hemioxalate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR312254-250MG OR312254-100MG
APOSOR312254-250MGEA 9100 CZK
APOSOR312254-250MG APOSOR312254-100MG
4-Azaspiro[2.4]heptane hemioxalate 97%
4-Azaspiro[2.4]heptane hemioxalate
Vzorec: 2C₆H₁₁N·C₂H₂O₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD27987995
CAS číslo: 1523571-00-7