Tisk…
1-Oxaspiro[4.4]nonan-6-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR312244-250MG OR312244-1G
APOSOR312244-250MGEA 19010 CZK
APOSOR312244-250MG APOSOR312244-1G
1-Oxaspiro[4.4]nonan-6-one 95%
1-Oxaspiro[4.4]nonan-6-one
Vzorec: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22421761
CAS číslo: 134179-01-4