Tisk…
Cyclobutane-1,1-diylbis(methylene) bis(4-methylbenzenesulphonate)
Dodavatel: Apollo Scientific
OR312193-1G OR312193-5G
APOSOR312193-1GEA 13660 CZK
APOSOR312193-1G APOSOR312193-5G
Cyclobutane-1,1-diylbis(methylene) bis(4-methylbenzenesulphonate)
Cyclobutane-1,1-diylbis(methylene) bis(4-methylbenzenesulphonate)
Vzorec: C₂₀H₂₄O₆S₂
MW: 424,531 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22418996
CAS číslo: 22308-09-4
UN: 2585
ADR: 8,III