Tisk…
3-Phenylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Carboxy-3-phenylbicyclo[1.1.1]pentane
OR312133-250MG OR312133-500MG OR312133-100MG
APOSOR312133-250MGEA 10090 CZK
APOSOR312133-250MG APOSOR312133-500MG APOSOR312133-100MG
3-Phenylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-Phenylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₂O₂
Bod tání: 176…177 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00101889
CAS číslo: 83249-04-1