Tisk…
3-(Hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR312131-1G OR312131-250MG
APOSOR312131-1GEA 46620 CZK
APOSOR312131-1G APOSOR312131-250MG
3-(Hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
3-(Hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
Vzorec: C₇H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27664953
CAS číslo: 1370705-39-7