Tisk…
Methyl 3-aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR312126-100MG OR312126-1G OR312126-250MG
APOSOR312126-100MGEA 3740 CZK
APOSOR312126-100MG APOSOR312126-1G APOSOR312126-250MG
Methyl 3-aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate hydrochloride
Methyl 3-aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₁NO₂·ClH
MW: 177,629 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD20720060
CAS číslo: 676371-65-6