Tisk…
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR312111-1G OR312111-5G
APOSOR312111-1GEA 2030 CZK
APOSOR312111-1G APOSOR312111-5G
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic acid 98%
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic acid
Vzorec: C₇H₈O₄
MW: 156,136 g/mol
Bod tání: 302…305 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20621127
CAS číslo: 56842-95-6