Tisk…
Bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR312074-250MG OR312074-100MG
APOSOR312074-250MGEA 8930 CZK
APOSOR312074-250MG APOSOR312074-100MG
Bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₈O₂
Bod varu: 125…127 °C (45 mm Hg)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD19228106
CAS číslo: 22287-28-1