Tisk…
[(Dimethylaminomethylidene)amino]-3H-1,2,4-dithiazoline-3-thione
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR311272-1G OR311272-5G
APOSOR311272-1GEA 622 CZK
APOSOR311272-1G APOSOR311272-5G
[(Dimethylaminomethylidene)amino]-3H-1,2,4-dithiazoline-3-thione
[(Dimethylaminomethylidene)amino]-3H-1,2,4-dithiazoline-3-thione
Vzorec: C₅H₇N₃S₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19704304
CAS číslo: 1192027-04-5