Tisk…
2-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethan-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzeneethanol
OR311256-1G OR311256-5G
APOSOR311256-1GEA 2030 CZK
APOSOR311256-1G APOSOR311256-5G
2-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethan-1-ol 95%
2-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethan-1-ol
Vzorec: C₁₄H₂₁BO₃
MW: 248,126 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18733921
CAS číslo: 651030-55-6