Tisk…
2-(4-bromophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Bromophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
OR311192-1G OR311192-250MG
APOSOR311192-1GEA 11840 CZK
APOSOR311192-1G APOSOR311192-250MG
2-(4-bromophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
2-(4-bromophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₉BrO₂
MW: 241.081 g/mol
Bod tání: 122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03196280
CAS číslo: 77255-26-6