Tisk…
7-(Phenylcarbamoyl)heptanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR311141-1G OR311141-500MG
APOSOR311141-1GEA 19110 CZK
APOSOR311141-1G APOSOR311141-500MG
7-(Phenylcarbamoyl)heptanoic acid
7-(Phenylcarbamoyl)heptanoic acid
Vzorec: C₁₄H₁₉NO₃
MW: 249,306 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07777004
CAS číslo: 149648-52-2