Tisk…
9H-Fluoren-9-ylmethyl N-[(1S)-1-[methoxy(methyl)carbamoyl]-3-[(triphenylmethyl)carbamoyl]propyl]carbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR311113-1G OR311113-500MG
APOSOR311113-1GEA 9560 CZK
APOSOR311113-1G APOSOR311113-500MG
9H-Fluoren-9-ylmethyl N-[(1S)-1-[methoxy(methyl)carbamoyl]-3-[(triphenylmethyl)carbamoyl]propyl]carbamate
9H-Fluoren-9-ylmethyl N-[(1S)-1-[methoxy(methyl)carbamoyl]-3-[(triphenylmethyl)carbamoyl]propyl]carbamate
Vzorec: C₄₁H₃₉N₃O₅
MW: 653.765 g/mol
Bod tání: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28139665
CAS číslo: 474123-46-1