Tisk…
3,5-Dimethyl-N-(propan-2-yl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR311106-1G OR311106-500MG
APOSOR311106-1GEA 15310 CZK
APOSOR311106-1G APOSOR311106-500MG
3,5-Dimethyl-N-(propan-2-yl)aniline
3,5-Dimethyl-N-(propan-2-yl)aniline
Vzorec: C₁₁H₁₇N
MW: 163.259 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11145897
CAS číslo: 52827-66-4