4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)butan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR311105-1G
OR311105-500MG
APOSOR311105-1GEA
19110
CZK
APOSOR311105-1G
APOSOR311105-500MG
4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)butan-1-one
4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)butan-1-one
Vzorec:
C₁₀H₁₀BrClO MW: 261,543 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16333877 CAS číslo: 156092-12-5 |