Tisk…
N-(2-Hydroxypropyl)-2-methylprop-2-enamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-(2-Hydroxypropyl)methacrylamide
OR311087-5G
APOSOR311087-5GEA 2360 CZK
APOSOR311087-5G
N-(2-Hydroxypropyl)-2-methylprop-2-enamide
N-(2-Hydroxypropyl)-2-methylprop-2-enamide
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,184 g/mol
Bod tání: 70 °C
Hustota: 1,002 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00080531
CAS číslo: 21442-01-3