Tisk…
1-Methyl-3-phenyl-2,5,6,7-tetrahydro-1H-1,4-diazepin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR311074-1G OR311074-500MG
APOSOR311074-1GEA 15310 CZK
APOSOR311074-1G APOSOR311074-500MG
1-Methyl-3-phenyl-2,5,6,7-tetrahydro-1H-1,4-diazepin-2-one
1-Methyl-3-phenyl-2,5,6,7-tetrahydro-1H-1,4-diazepin-2-one
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂O
MW: 202,252 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28122586
CAS číslo: 87517-47-3