2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-3,5-dioxo-2,9-diazaspiro[5.5]undecan-9-yl 2,2-dimethylpropanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR311070-1G
OR311070-500MG
APOSOR311070-1GEA
35050
CZK
APOSOR311070-1G
APOSOR311070-500MG
2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-3,5-dioxo-2,9-diazaspiro[5.5]undecan-9-yl 2,2-dimethylpropanoate
2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-3,5-dioxo-2,9-diazaspiro[5.5]undecan-9-yl 2,2-dimethylpropanoate
Vzorec:
C₂₂H₃₀N₂O₅ MW: 402.484 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28122607 CAS číslo: 1312814-90-6 |