Tisk…
Ethyl 6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 6-bromobenzofuran-2-carboxylate
OR311054-1G OR311054-250MG
APOSOR311054-1GEA 8170 CZK
APOSOR311054-1G APOSOR311054-250MG
Ethyl 6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉BrO₃
MW: 269,091 g/mol
Bod tání: 68…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16038162
CAS číslo: 907945-62-4