Tisk…
1,3,5-Trimethyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR311009-1G OR311009-500MG
APOSOR311009-1GEA 15310 CZK
APOSOR311009-1G APOSOR311009-500MG
1,3,5-Trimethyl-1,2-dihydropyridin-2-one
1,3,5-Trimethyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Vzorec: C₈H₁₁NO
MW: 137.179 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28097869
CAS číslo: 98042-58-1