Ethyl 4-(carbamoylamino)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 4-ureidobenzoate
OR311007-1G
OR311007-500MG
OR311007-5G
APOSOR311007-1GEA
4300
CZK
APOSOR311007-1G
APOSOR311007-500MG
APOSOR311007-5G
Ethyl 4-(carbamoylamino)benzoate
Ethyl 4-(carbamoylamino)benzoate
Vzorec:
C₁₀H₁₂N₂O₃ MW: 208.214 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02379956 CAS číslo: 13289-38-8 |