Tisk…
3-[4-(Benzyloxy)phenyl]-5-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR311003-1G
APOSOR311003-1GEA 22220 CZK
APOSOR311003-1G
3-[4-(Benzyloxy)phenyl]-5-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
3-[4-(Benzyloxy)phenyl]-5-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Vzorec: C₁₆H₁₃ClN₂O₂
MW: 300,74 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09034182
CAS číslo: 937650-48-1