Tisk…
2-[(2Z)-Azepan-2-ylidene]-2-cyanoacetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310996-1G
APOSOR310996-1GEA 22220 CZK
APOSOR310996-1G
2-[(2Z)-Azepan-2-ylidene]-2-cyanoacetamide
2-[(2Z)-Azepan-2-ylidene]-2-cyanoacetamide
Vzorec: C₉H₁₃N₃O
MW: 179,219 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20754284
CAS číslo: 76140-88-0