Tisk…
3-Benzoyl-6,7-dimethoxy-1,4-dihydroquinolin-4-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310995-1G
APOSOR310995-1GEA 22220 CZK
APOSOR310995-1G
3-Benzoyl-6,7-dimethoxy-1,4-dihydroquinolin-4-one
3-Benzoyl-6,7-dimethoxy-1,4-dihydroquinolin-4-one
Vzorec: C₁₈H₁₅NO₄
MW: 309,316 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19104962
CAS číslo: 1325303-43-2