Tisk…
2-(4-Methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310982-5G
APOSOR310982-5GEA 2070 CZK
APOSOR310982-5G
2-(4-Methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
2-(4-Methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
Vzorec: C₁₂H₁₇BO₃
MW: 220,073 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909078
CAS číslo: 213596-33-9