Tisk…
Diethyl({[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl})amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-Ethyl-N-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)ethanamine, 4-(N,N-Diethylaminomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
OR310980-1G OR310980-5G
APOSOR310980-1GEA 2570 CZK
APOSOR310980-1G APOSOR310980-5G
Diethyl({[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl})amine
Diethyl({[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl})amine
Vzorec: C₁₇H₂₈BNO₂
MW: 289,221 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09746204
CAS číslo: 1012785-44-2