Tisk…
1-Bromo-2-(2-bromoethyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR310964-1G OR310964-500MG OR310964-250MG
APOSOR310964-1GEA 3740 CZK
APOSOR310964-1G APOSOR310964-500MG APOSOR310964-250MG
1-Bromo-2-(2-bromoethyl)benzene 95%
1-Bromo-2-(2-bromoethyl)benzene
Vzorec: C₈H₈Br₂
MW: 263.957 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00027929
CAS číslo: 1074-15-3