Tisk…
2-(2,6-Dichlorophenyl)-2-methylpropanenitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310962-1G OR310962-500MG
APOSOR310962-1GEA 19110 CZK
APOSOR310962-1G APOSOR310962-500MG
2-(2,6-Dichlorophenyl)-2-methylpropanenitrile
2-(2,6-Dichlorophenyl)-2-methylpropanenitrile
Vzorec: C₁₀H₉Cl₂N
MW: 214.091 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11036576
CAS číslo: 959139-99-2