Tisk…
2-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310960-1G OR310960-500MG
APOSOR310960-1GEA 19110 CZK
APOSOR310960-1G APOSOR310960-500MG
2-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)aniline
2-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)aniline
Vzorec: C₉H₁₁N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08700379
CAS číslo: 28637-61-8