8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR310941-1G
OR310941-5G
APOSOR310941-1GEA
622
CZK
APOSOR310941-1G
APOSOR310941-5G
8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one hydrochloride
8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one hydrochloride
Vzorec:
C₁₄H₁₇NO·ClH MW: 251,752 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06659471 CAS číslo: 83393-23-1 |