Tisk…
Methyl 6-bromo-3-hydroxy-2-methylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR310936-1G OR310936-500MG
APOSOR310936-1GEA 19110 CZK
APOSOR310936-1G APOSOR310936-500MG
Methyl 6-bromo-3-hydroxy-2-methylbenzoate
Methyl 6-bromo-3-hydroxy-2-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16660005
CAS číslo: 55289-15-1