Tisk…
2,4-Dibromo-6-chlorophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR310933-1G OR310933-500MG OR310933-100MG
APOSOR310933-1GEA 2980 CZK
APOSOR310933-1G APOSOR310933-500MG APOSOR310933-100MG
2,4-Dibromo-6-chlorophenol
2,4-Dibromo-6-chlorophenol
Vzorec: C₆H₃Br₂ClO
MW: 286,348 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00029692
CAS číslo: 4526-56-1
UN: 1759
ADR: 8,III