Tisk…
3-(Benzenesulphonyl)-8-nitroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310931-1G OR310931-500MG
APOSOR310931-1GEA 25460 CZK
APOSOR310931-1G APOSOR310931-500MG
3-(Benzenesulphonyl)-8-nitroquinoline
3-(Benzenesulphonyl)-8-nitroquinoline
Vzorec: C₁₅H₁₀N₂O₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09261163
CAS číslo: 607743-07-7