Tisk…
Methyl 3-formyl-4-methoxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310929-1G OR310929-500MG
APOSOR310929-1GEA 15310 CZK
APOSOR310929-1G APOSOR310929-500MG
Methyl 3-formyl-4-methoxybenzoate
Methyl 3-formyl-4-methoxybenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,184 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832059
CAS číslo: 145742-55-8