Tisk…
5-Iodo-4-methoxy-2-(propan-2-yl)phenyl 4-methylbenzene-1-sulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310928-1G OR310928-500MG
APOSOR310928-1GEA 25460 CZK
APOSOR310928-1G APOSOR310928-500MG
5-Iodo-4-methoxy-2-(propan-2-yl)phenyl 4-methylbenzene-1-sulphonate
5-Iodo-4-methoxy-2-(propan-2-yl)phenyl 4-methylbenzene-1-sulphonate
Vzorec: C₁₇H₁₉IO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20486951
CAS číslo: 865305-64-2