Tisk…
tert-Butyl 6-methoxy-5-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310927-1G OR310927-500MG
APOSOR310927-1GEA 30290 CZK
APOSOR310927-1G APOSOR310927-500MG
tert-Butyl 6-methoxy-5-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
tert-Butyl 6-methoxy-5-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
Vzorec: C₁₅H₂₀N₂O₅
MW: 308,33 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28101535
CAS číslo: 921224-63-7